Learn More
Memmert™ Estufa de vacío VO
Código de producto. p-7237833 Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
29 L
49 L
101 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15949406
Marca: Memmert™ VO29
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para el secado en polvo y granulado, determinación del contenido de agua para garantizar la calidad, secado de cultivos y probióticos, conservación y deshidratación de alimentos, y secado de componentes electrónicos.
Potente, suave y turbo rápido: estas tres palabras describen la estufa de vacío VO de Memmert.
  • Tamaños de modelo:29, 49, 101
  • Intervalo de ajuste de temperatura:De +20 °C a +200 °C
  • Intervalos de ajuste de vacío:de 5 a 1100 mbar
  • 1 variante de modelo:TwinDISPLAY (control intuitivo)
  • Software AtmoCONTROL en un dispositivo USB para la programación, la gestión y la transferencia de programas a través del puerto USB o de la interfaz Ethernet
  • Control electrónico digital de presión para una bomba de vacío controlada por velocidad
  • Detección y calentamiento de varios niveles: el calentamiento directo inteligente mediante termobandejas colocables de forma individual con sensores distintos garantiza breves tiempos de calentamiento y procesamiento
  • Gracias al contacto directo entre el calentamiento y la carga, apenas se produce
    una pérdida de calor y cada termobandeja se puede controlar y calibrar por separado
  • Los circuitos de control reaccionan con precisión a diferentes cargas o humedad y mantienen una temperatura constante durante el secado al vacío.
  • Parámetros ajustables: temperatura (Celsius o Fahrenheit), vacío, hora del programa, zonas horarias
  • Enorme ahorro de energía gracias a la bomba de vacío ajustable y continua
En combinación con la bomba de vacío controlada por velocidad y resistente a productos químicos, la serie VO ahorra alrededor del 70 % de energía en rampa en comparación con una bomba no controlada.El vacío final de hasta 2 mbar permite una amplia gama de aplicaciones y, gracias al control de la bomba orientado a la demanda y a los procesos de lavado optimizados, los diafragmas tienen una vida útil significativamente mayor.
Especificaciones
Material de la cámara Interior de acero inoxidable soldado herméticamente de acero inoxidable extremadamente resistente a la corrosión, material 1.4404
Tipo de controlador TwinDISPLAY: controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con 2 pantallas TFT a color de alta definición
Capacidad (métrico) 29 L
Temperatura (métrico) De +20 (al menos 5 °C por encima de la temperatura ambiente) a +200 °C
Tipo Estufa de vacío
Pantalla 2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY)
Material Acero inoxidable
Carga máx. del estante 20 kg
Puertos Interfaz Ethernet o puerto USB
Características de seguridad AutoSAFETY: protección adicional contra sobretemperatura y subtemperatura “ASF”, que sigue automáticamente el valor de referencia en un intervalo de tolerancia preestablecido, alarma en caso de sobretemperatura o subtemperatura, el calentamiento se apaga en caso de sobretemperatura, compresor en caso de subtemperatura
Material del estante Aluminio, material 3.3547 (ASTM B209)
Temporizador Contador digital de retroceso con ajuste de tiempo objetivo, ajustable desde 1 minuto a 99 días
Intervalo de vacío De 5 a 1100 mbar
Dimensiones interiores (F x An x Al) 250 x 385 x 305 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 550 x 400 x 607 mm
Peso con embalaje (métrico) 76 kg
Peso (métrico) 55 kg
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60 Hz