Learn More
Thermo Scientific™ Estufas de vacío
Alcance unas temperaturas máximas de 220 °C (428 °F) con esta estufa flexible, al tiempo que disfruta de dos configuraciones de control y de opciones de visualización.
4572.75€ - 8482.20€
Especificaciones
Material de la cámara | Acero inoxidable |
---|---|
Temperatura (métrico) | Ambiente de +10° a 220 °C |
Tipo | OTP |
Material | Acero de gran espesor y con recubrimiento de pintura en polvo |
N.º de estantes | 2 |
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15142129
|
Thermo Scientific™
3608-1CE |
19,8 l; 240 V, 600 W, 2,5 A; pantalla de marcación | 19,8 L | N/A | ||||||
15796443
|
Thermo Scientific™
3608-6CE |
19,8 l (0,7 pies cúb.); 240 V; 600 W; 2,5 A; pantalla LED | 19,8 L |
5316.45€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15292295
|
Thermo Scientific™
3618-1CE |
65,1 l; 240 V, 1600 W, 6,7 A; pantalla de marcación | 65,1 L | N/A | ||||||
15965652
|
Thermo Scientific™
3618-6CE |
65,1 l (2,3 pies cúbicos), 240 V, 1600 W, 6,7 A, pantalla LED | 65,1 L |
8482.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Consiga temperaturas máximas de 220 °C con los hornos de vacío Thermo Scientific™, al mismo tiempo que se beneficia de dos configuraciones de control y opciones de pantalla.Estas estufas ofrecen válvulas de aguja de purga y vacío independientes.El sistema de calentamiento de muro radiante optimiza la uniformidad y conserva el espacio de la cámara para las aplicaciones de secado, curado, inclusión mediante vacío y chapado.
Características principales:- Aislamiento de lana de vidrio de 7,6 cm (3 pulg) para prevenir la pérdida de calor.
- Junta de puerta de silicona y puerta con cierre de presión positiva para mantener el cierre en todos los niveles de vacío.
- Pantalla de seguridad de policarbonato para proteger el vidrio de la puerta.
- El nivel de vacío se muestra en indicadores de 0 a 762 mmHg (de 0 a 30 pulg de Hg).
- Los conductos de vacío y aire son tubos de acero inoxidable resistentes a la corrosión para una limpieza óptima de la cámara y un rendimiento a largo plazo.
- Con dos estantes de aluminio apilables y extraíbles.
- Cámara interior de acero inoxidable tipo 304 de fácil limpieza.
- Exterior de acero de gran espesor y con recubrimiento de pintura en polvo para mayor durabilidad.
- Válvula de tres vías montada en el frontal para evacuación, ventilación y purga de gases inertes (p. ej., nitrógeno o argón) con conexiones de vacío en el frontal de la unidad
Modelos 3606:
- Control de temperatura de termostato hidráulico de ± 1,5 °C con una uniformidad de ± 5 °C a 100 °C, 25 pulg de Hg
- Protección contra excesos de temperatura integrada
- Conexiones de vacío de ventilación y evacuación independientes montadas en la parte superior.
Modelos 3608:
- Control de temperatura de termostato hidráulico de ± 1,5 °C con una uniformidad de ± 5 °C a 100 °C, 25 pulg de Hg
- Protección contra excesos de temperatura integrada
- Válvula de tres vías montada en el frontal para evacuación, ventilación y purga de gases inertes (p. ej., nitrógeno o argón) con conexiones de vacío en el frontal de la unidad
Modelos 3618P:
- Control de temperatura PID basado en microprocesador programable.
- Regula hasta ± 0,2 °C con una uniformidad de ± 2,4 °C a 100 °C, 635 mmHg (25 pulg de Hg).
- Funciona con un único ajuste o utiliza un programa de 24 pasos de rampas y ciclos de permanencia.
- Los accesorios de compresión de 0,635 cm (0,25 pulg) del lado izquierdo requieren tubos de acero inoxidable o cobre con un D.E. de 0,635 cm (0,25 pulg).
- Válvula de tres vías montada en la parte delantera para evacuación, ventilación y purga de gases inertes (p. ej., nitrógeno o argón) con conexiones de vacío en la parte delantera de la unidad.
Información para pedidos:
Modelos digitales disponibles en Torr y micrómetros por separado (debe instalarse en fábrica).
Requiere:
Las conexiones de vacío requieren tubos con un D.I. de 0,635 cm (0,25 pulg).
Especificaciones
Acero inoxidable | |
OTP | |
2 | |
De 0 a 30 inHg |
Ambiente de +10° a 220 °C | |
Acero de gran espesor y con recubrimiento de pintura en polvo | |
Aluminio | |
50/60 Hz |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.