Learn More
Fisherbrand™ Aceite para bomba de vacío
Marca: Fisherbrand™ FB65462
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Aceite mineral genérico para su uso en la mayor parte de bombas de paletas giratorias de una y dos etapas.
Especificaciones
Vacuum Pump Oil | |
For General Use in Rotary Vane Pumps | |
5 L |