Learn More
BINDER™ Armario con bomba de vacío VAP 5
Bomba de vacío BINDER™ VAP 5 adecuada para disolventes inflamables con cámara de bomba.
12535.00€ - 13470.00€
Especificaciones
Descripción | Cámara de bomba con bomba de vacío VAP 5 - 230 V, 50-60 Hz modelo opcional, cámara de la bomba para montar bombas de vacío, incluida la bomba de membrana química VAP 5 con flujo de aire nominal 3,6 m3/hora, presión final 3 Mbar, con separador y condensador de emisión, Adecuado para disolventes inflamables y kit de conexión de bomba de vacío (ATEX). |
---|---|
Caudal | 3,6 m3 |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Tipo de bomba | Bomba de vacío |
Clasificación de carcasa | IP 55 |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17530916
|
BINDER™
8012-2059 |
Cámaras de secado al vacío BINDER VDL 23 |
13470.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17540916
|
BINDER™
8012-2061 |
Cámaras de secado al vacío BINDER VDL 56 |
12535.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17550916
|
BINDER™
8012-2063 |
Cámaras de secado al vacío BINDER VDL 115 |
12653.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Armario de bombas con bomba de vacío VAP 4
- Bomba de membrana química con capacidad de aspiración nominal de 1,9 m3/h
- Presión final de 12 mbar
- Con separador y condensador de emisiones
Especificaciones
Cámara de bomba con bomba de vacío VAP 5 - 230 V, 50-60 Hz modelo opcional, cámara de la bomba para montar bombas de vacío, incluida la bomba de membrana química VAP 5 con flujo de aire nominal 3,6 m3/hora, presión final 3 Mbar, con separador y condensador de emisión, Adecuado para disolventes inflamables y kit de conexión de bomba de vacío (ATEX). | |
50/60 Hz | |
IP 55 | |
230 V |
3,6 m3 | |
Bomba de vacío | |
3 mbar |