Learn More
Labconco™ Acoplamiento del sensor de vacío
El acoplamiento del sensor de vacío es un conector de caucho para instalar el sensor de vacío en los liofilizadores Labconco™ FreeZone™.
Marca: Labconco™ 7433200
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Varias sondas, sensores y relés disponibles para usar con los liofilizadores Labconco™ FreeZone™
Especificaciones
de semicelda | |
Liofilizadores Labconco™ FreeZone™ | |
4,3 lb |