Learn More
VACUUBRAND™ Controladores de vacío con pantalla táctil VacuuSelect™
Funcionamiento intuitivo de la evaporación rotativa, destilación de ruta corta y mucho más
Marca: VACUUBRAND™ 20700100
2767.71 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Busca automáticamente puntos de ebullición
- Rutinas preprogramadas para hornos de vacío, secadores de gel, filtración y mucho más
- Monte rutinas personalizadas en minutos
- Para rotavapores y otras aplicaciones de bomba de diafragma
- Paquetes de control Pirani para destilación de ruta corta y otras aplicaciones de bomba de desplazamiento o de paletas giratoria.
- Dos paquetes Pirani diferentes para bombas con bridas KF16 o KF25
Especificaciones
De 10 a 3 mbar/Torr/hPa | |
De 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz, universal | |
CEE/EE. UU./CH/UK/AUS/CN | |
Destilación molecular | |
De 100 a 240 V CA |
Controlador, válvula de solenoide, conector en T, anillos de centrado y fijación KF16 adecuados, fuente de alimentación | |
Transductores capacitivos de cerámica de alúmina y Pirani | |
Funciona con bombas de paletas giratorias | |
1080 mbar |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Título del producto
VACUUBRAND™ Controladores de vacío con pantalla táctil VacuuSelect™ > Vacío máx.: De 10 a 3 mbar/Torr/hPa; incluye: Controlador, válvula de solenoide, conector en T, anillos de centrado y fijación KF16 adecuados, fuente de alimentación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido