Learn More
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Controladores de vacío con pantalla táctil VacuuSelect™
Descripción
- Busca automáticamente puntos de ebullición
- Rutinas preprogramadas para hornos de vacío, secadores de gel, filtración y mucho más
- Monte rutinas personalizadas en minutos
- Para rotavapores y otras aplicaciones de bomba de diafragma
- Paquetes de control Pirani para destilación de ruta corta y otras aplicaciones de bomba de desplazamiento o de paletas giratoria.
- Dos paquetes Pirani diferentes para bombas con bridas KF16 o KF25
Especificaciones
Especificaciones
| Vacío máx. | 0,1 mbar/Torr/hPa |
| temp. | Pantalla táctil |
| Incluye | Fuente de alimentación, válvula de solenoide integrada |
| Requisitos eléctricos | De 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz, universal |
| Material | Transductor cerámico de alúmina |
| Tipo de tapón | CEE/EE. UU./CH/UK/AUS/CN |
| Para utilizar con | Funciona con todas las bombas de diafragma |
| Aplicaciones | Rotavapor |
| Presión máxima | 1080 mbar |
| Tensión | De 100 a 240 V CA |