Learn More
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Controladores de vacío con pantalla táctil VacuuSelect™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7161443
Click to view available options
Aplicaciones:
Destilación molecular
Liofilización
Rotavapor
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15937912
Marca: BRANDTECH™ VACUUBRAND™ 20700070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Funcionamiento intuitivo de la evaporación rotativa, destilación de ruta corta y mucho más
  • Busca automáticamente puntos de ebullición
  • Rutinas preprogramadas para hornos de vacío, secadores de gel, filtración y mucho más
  • Monte rutinas personalizadas en minutos
  • Para rotavapores y otras aplicaciones de bomba de diafragma
  • Paquetes de control Pirani para destilación de ruta corta y otras aplicaciones de bomba de desplazamiento o de paletas giratoria.
  • Dos paquetes Pirani diferentes para bombas con bridas KF16 o KF25
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 0,1 mbar/Torr/hPa
temp. Pantalla táctil
Incluye Fuente de alimentación, válvula de solenoide integrada
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz, universal
Material Transductor cerámico de alúmina
Tipo de tapón CEE/EE. UU./CH/UK/AUS/CN
Para utilizar con Funciona con todas las bombas de diafragma
Aplicaciones Rotavapor
Presión máxima 1080 mbar
Tensión De 100 a 240 V CA