Learn More
Valinomicina, + 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15434719
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. 15434719
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62312.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
Ciclodepsipéptido ionóforo selectivo de potasio; inhibidor de la acción mitocondrial
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La valinomicina se utiliza como ionóforo de potasio que ha demostrado inducir la muerte celular. Debido a la naturaleza selectiva de iones de la valinomicina, se utiliza en electrodos selectivos de iones.
Solubilidad
Soluble en DMSO a 10 mg/ml. Insoluble en agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Valinomycin
Tipo Valinomycin
Forma física Polvo cristalino
CAS 2001-95-8
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C54H90N6O18
Número MDL MFCD00005114
Número UN UN2811
Beilstein 78657
Índice Merck 14,9910
Sinónimo NSC 122023
Información de solubilidad Soluble in DMSO at 10mg/ml; Insoluble in water
Clave InChI FCFNRCROJUBPLU-UYBNATROSA-N
SMILES CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)OC(=O)C(NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C
Nombre IUPAC (3S,6S,12R,15S,18S,21R,24R,27S,30S,33R)-6,18,30-Trimetil-3,9,12,15,21,24,27,33,36-nona(propan-2-il)-1,7,13,19,25,31-hexaoxa-4,10,16,22,28,34-hexazaciclohexatriacontano-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecona
Peso molecular (g/mol) 1111.34
PubChem CID 131668508
Formula Weight (peso de la fórmula) 1111.34
Porcentaje de pureza ≥90%
Show More Show Less
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.