Learn More
Ohaus™ Báscula de alimentos Valor ™ 2000
Una báscula para alimentos duradera y de respuesta rápida que mejora la productividad en entornos hostiles.
Marca: Ohaus™ 30072346
267.38 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El teclado a prueba de cuchillos evita daños producidos por objetos afilados.
- El diseño de flujo ofrece protección en entornos hostiles.
- La velocidad rápida y las pantallas dobles grandes facilitan su uso por varios operadores.
Especificaciones
50 horas con batería recargable | |
Carcasa de ABS con plataforma de acero inoxidable (PW), carcasa y plataforma de acero inoxidable (XW), indicador de nivel en parte delantera | |
Pantalla dual de LED roja | |
Adaptador de CA (incluido); batería recargable (incluida) | |
Carcasa de ABS con plataforma de acero inoxidable (PW), carcasa y plataforma de acero inoxidable (XW) | |
0,200000 g | |
256,00 x 280,00 mm | |
10,10 in | |
190 mm | |
280,00 mm | |
4,80 in | |
10,10 in |
No aplicable | |
1,5 kg | |
0,200000 g | |
0,200000 g | |
V22PWE1501T | |
0,500 s | |
256,00 x 280,00 x 121,000 mm | |
256,00 mm | |
11,00 in | |
242 mm | |
121,000 mm | |
256,00 mm |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Título del producto
Ohaus™ Báscula de alimentos Valor ™ 2000 > 1,5 kg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido