Learn More
Ohaus™ Básculas de alimentos compactas Valor™ 3000 Xtreme
Código de producto. 10420485 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
200 g
300 g
400 g
500 g
2 kg
3 kg
4 kg
6 kg
Modelo:
V31X3
V31X501
V31X6
V31XH2
V31XH202
V31XH4
V31XH402
V31XW3
V31XW301
V31XW6
Duración de la batería:
120 horas con baterías desechables
50 horas con baterías desechables
Legibilidad:
0,010000 g
0,100000 g
0,500000 g
1,000000 g
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad Modelo Duración de la batería Legibilidad unitSize
10420485 200 g V31XH202 50 horas con baterías desechables 0,010000 g 1 PCS
10658215 2 kg V31XH2 50 horas con baterías desechables 0,100000 g 1 PCS
11815933 6 kg V31XW6 50 horas con baterías desechables 1,000000 g 1 PCS
13522620 4 kg V31XH4 50 horas con baterías desechables 0,100000 g cada uno
13592610 400 g V31XH402 50 horas con baterías desechables 0,010000 g cada uno
10399894 3 kg V31X3 120 horas con baterías desechables 1,000000 g 1 PCS
11805933 3 kg V31XW3 50 horas con baterías desechables 0,500000 g 1 PCS
10165924 6 kg V31X6 120 horas con baterías desechables 1,000000 g 1 PCS
11895923 300 g V31XW301 50 horas con baterías desechables 0,100000 g 1 PCS
13512620 500 g V31X501 120 horas con baterías desechables 0,100000 g cada uno
10 options
Código de producto. 10420485
Marca: Ohaus™ 71210129
Báscula portátil con diseño robusto de acero inoxidable de alto rendimiento. Las básculas de alimentos compactas Valor ™ 3000 Xtreme OHAUS™ incluyen software para pesaje general, pesaje porcentual y gravedad específica, por lo que son ideales para una variedad de necesidades de pesaje y medición de alimentos.
Las básculas Valor 3000 Xtreme continúan con la tradición de OHAUS de crear productos duraderos de alta calidad que son fáciles de usar y difíciles de superar. Las características incluyen una alta precisión de hasta 40.000 d de legibilidad, durabilidad y facilidad de uso, recubiertas por completo de una carcasa compacta de acero inoxidable elegante. Las opciones de lavado (modelos Nema 4X/IP65 resistentes al agua) garantizan que la báscula Valor 3000 Xtreme satisfaga hasta las necesidades de los entornos más exigentes.
  • Certificado por NSF y apoya los sistemas certificados por HACCP, lo que garantiza la integridad y seguridad de todos los productos alimenticios pesados en la báscula.
  • Requiere un espacio mínimo en el mostrador y ofrece ajustes de filtrado y estabilidad ajustables por el usuario para un funcionamiento preciso en condiciones de corrientes de aire e inestables.
  • Ofrece resoluciones de hasta 40.000 d y 0,01 g, lo que proporciona mediciones precisas en entornos exigentes.
  • La carcasa de acero inoxidable con una mayor resistencia química y el palto de pesaje de acero inoxidable extraíble son duraderos y fáciles de limpiar.
  • La protección avanzada contra sobrecarga con una capacidad nominal de 10x es ideal para entornos exigentes en los que la capacidad se suele superar a menudo.
  • La interfaz de usuario SmarText™ utiliza una pantalla LCD retroiluminada brillante y mensajes de texto sencillos que hacen que las balanzas Valor 3000 Xtreme sean muy fáciles de usar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería 50 horas con baterías desechables
Batería, tipo 4 pilas C (1,5 V) (no incluidas)
Calibración Digital externo
Certificaciones/conformidad Listado por CE NSF/ANSI
Tipo de conexión No aplicable
Estructura Carcasa y plataforma de acero inoxidable, indicador de nivel en parte delantera, bloqueo de célula de carga
Capacidad 200 g
Tipo de pantalla LCD con retroiluminación LED blanca
Legibilidad 0,010000 g
Tipo de teclado Mecánicas
Linealidad 0,010000 g
Material Acero inoxidable
Modelo V31XH202
Tiempo de estabilización 3 s
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 40 °C
Tipo Báscula de alimentos compacta Valor™ 3000 Xtreme
Modos de pesaje lb, oz decimal o fraccionaria, lb:oz, oz líquida (de agua), kg, g
Dimensiones (L x An) 218,00 x 186,00 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 218 x 186 x 77 mm
Longitud (imperial) 8,50 in
Longitud (métrico) 218,00 mm
Longitud de la cubeta (métrico) 146 mm
Anchura (imperial) 7,30 in
Anchura (métrico) 186,00 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 158 mm
Altura (imperial) 3,00 in
Altura (métrico) 77,000 mm
Fondo (imperial) 8,50 in
Fondo (métrico) 218,00 mm
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 120 mm
Peso (métrico) 1,2 kg
Requisitos eléctricos Adaptador de pared de CA de 9 VCC y 0,5 A, 50/60 Hz
Tensión 9 V
Frecuencia 50/60 Hz