Learn More
Ohaus™ Básculas de sobremesa compactas Valor™ 4000
Báscula para alimentos de uso comercial que mejora la seguridad, eficacia y productividad, incluso en entornos agresivos.
Marca: Ohaus™ 30072308
412.50 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
- Diseño resistente al agua
- Combinación de operaciones sin contacto, velocidad y durabilidad
- Disponibles en diseños de carcasa de acero inoxidable y de plástico
- Pantalla LED brillante en parte delantera y trasera
- Las pantallas dobles permiten un pesaje rápido y sencillo en la venta al por menor
- Teclados a prueba de perforaciones
- Los sensores de infrarrojos sin contacto combinados con un tiempo de estabilización de medio segundo aumentan la productividad de las operaciones de pesaje
- Resolución externa máxima de 1:6000/1:7500
- Modos de pesaje adicionales de control de peso y de pesaje porcentual
- El diseño de paso de flujo IP68 garantiza que la báscula está protegida frente a daños por líquidos
- Patas grandes completamente de caucho ubicadas en las esquinas extremas de la báscula para garantizar un cuerpo ancho y resistencia a la superficie que minimiza el riesgo de que la báscula se deslice o caiga por superficies lisas
- Mediciones precisas con homologación OIML / tipo CE para cumplir o superar los requisitos de precisión de clase III de acuerdo con las Directivas CE y EN45501
- Adaptador de alimentación universal de 100-240 V CA
- Dimensiones: Modelo V41PW: 280 de Pr x 256 de An x 121 mm de Al; Modelo V41XW: 288 de Pr x 256 de An x 124 mm de Al
Otros equipos y características estándar: Patas ajustables, burbuja de nivel con iluminación, indicaciones de navegación de configuración de menús y modos en las teclas, asa para facilitar el transporte, plato de acero inoxidable y revestimiento resistente a productos químicos, nuevas teclas mecánicas, una cubierta con resorte para proteger el conector de alimentación de la báscula.
Modos de aplicaciones:
- Pesaje: determine el peso de artículos en una o más unidades de pesaje: g, kg. Utilice la legibilidad de 0,2 g a 5 g para pesar aditivos, especias y levadura
- Pesaje porcentual: incluye pesaje de % para formulación de recetas y porcentaje de panadería&
- Control de peso: utilice el LED brillante de color rojo/amarillo/verde para llenar con facilidad recipientes y paquetes por peso para ordenación, clasificación y fraccionamiento&
- Acumulación: mantenga un total acumulado de todos los artículos por peso para registrar resultados de procesamiento de producciones largas
Especificaciones
Por lo general, 50 horas de uso continuo con carga completa de 12 horas | |
Plataforma de acero inoxidable, carcasa ABS | |
Pantalla dual de LED roja | |
0,0005 kg | |
IP68 | |
≤0,5 s | |
3 kg |
Plomo y ácido recargable | |
3 kg | |
190 x 242 mm | |
V41PWE3T | |
IR | |
De -10 °C a +40 °C | |
Adaptador universal de CA de 12 V CC y 0,84 A (100/220 V CA y 50/60 Hz) |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers