Learn More
Ohaus™ Básculas de sobremesa compactas Valor™ 4000, certificadas
Báscula para alimentos de uso comercial que mejora la seguridad, eficacia y productividad, incluso en entornos agresivos.
564.00€ - 646.00€
Especificaciones
Duración de la batería | Por lo general, 50 horas de uso continuo con carga completa de 12 horas |
---|---|
Batería, tipo | Plomo y ácido recargable |
Tipo de pantalla | Pantalla dual de LED roja |
Dimensiones de la plataforma (L x An) | 190 x 242 mm |
Clase de protección | IP68 |
Código de producto | Marca | Capacidad | Modelo | Legibilidad | Estructura | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Modelo | Legibilidad | Estructura | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15496111
|
Ohaus™
30035653 |
1,5 kg | V41PWE1501T-M | 0,0005 kg | Plataforma de acero inoxidable, carcasa ABS |
564.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15426121
|
Ohaus™
30035656 |
15 kg | V41PWE15T-M | 0,005 kg | Plataforma de acero inoxidable, carcasa ABS |
564.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15416121
|
Ohaus™
30035655 |
6 kg | V41PWE6T-M | 0,002 kg | Plataforma de acero inoxidable, carcasa ABS |
564.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15406121
|
Ohaus™
30035654 |
3 kg | V41PWE3T-M | 0,001 kg | Plataforma de acero inoxidable, carcasa ABS |
564.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15496121
|
Ohaus™
30035665 |
6 kg | V41XWE6T-M | 0,002 kg | Plataforma y carcasa superior de acero inoxidable, carcasa inferior ABS |
646.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15486121
|
Ohaus™
30035664 |
3 kg | V41XWE3T-M | 0,001 kg | Plataforma y carcasa superior de acero inoxidable, carcasa inferior ABS |
646.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15476121
|
Ohaus™
30035663 |
1,5 kg | V41XWE1501T-M | 0,0005 kg | Plataforma y carcasa superior de acero inoxidable, carcasa inferior ABS |
646.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15406131
|
Ohaus™
30035666 |
15 kg | V41XWE15T-M | 0,005 kg | Plataforma y carcasa superior de acero inoxidable, carcasa inferior ABS |
646.00€
1 unidad |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Waterproof design
- Combination of touchless operations, speed, and durability
- Available in both stainless steel and plastic housing designs
- Bright front and rear LED displays
- Dual displays allow for quick and easy weighing in retail use
- Puncture resistant keypads
- Touchless infrared sensors combined with half second stabilization time increase productivity of weighing operations
- Maximum external resolution of 1:6,000/1:7,500
- Additional checkweighing and percent weighing modes
- IP68 flow-thru design ensures scale is protected from damage from liquids
- Large fully rubberized feet located at extreme corners of scale to ensure wide stance and surface resistance that minimizes risk of scale sliding or falling off smooth surfaces
- Precise measurements with OIML / EC Type approval to meet or exceed the Class III accuracy requirements in accordance with EC Directives and EN45501
- 100-240 VAC universal power adapter
- Dimensions: Model V41PW: 280D x 256W x 121mm H; Model V41XW: 288D x 256W x 124mm H
Other Standard Features and Equipment: Adjustable feet, level bubble with lighting, menu and mode setup navigation prompts on keys, easy transportation carrying handle, stainless steel pan and chemical-resistant overlay, new mechanical keys, a cover with spring to protect power connector of scale.
Applications Modes:
- Weighing - Determine the weight of items in one or more weighing units - g, kg - use the 0.2g to 5g readability for weighing additives, spices and yeast
- Percent Weighing - Includes % weighing for recipe formulation and baker's percentages
- Check Weighing - Use the bright red/yellow/green LED's to easily fill containers and packages by weight for sorting, grading and portioning
- Accumulation - Keep a running total of all items by weight for recording long production run results
Especificaciones
Por lo general, 50 horas de uso continuo con carga completa de 12 horas | |
Pantalla dual de LED roja | |
IP68 | |
≤0,5 s | |
Adaptador universal de CA de 12 V CC y 0,84 A (100/220 V CA y 50/60 Hz) |
Plomo y ácido recargable | |
190 x 242 mm | |
IR | |
De -10 °C a +40 °C |