Learn More
Ohaus™ Báscula de alimentos compacta Valor™ 7000
La mejor báscula compacta para alimentos de su clase. La báscula compacta para alimentos Ohaus™ Valor™ 7000 cuenta con dos pantallas y sensores sin contacto, un menú y configuración fáciles de usar y resultados rápidos y precisos para proporcionar una experiencia de usuario sin complicaciones inigualable.
Marca: Ohaus™ 30031822
427.66 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
La báscula para alimentos compacta Ohaus Valor 7000 es la más nueva de la línea de productos fiables y duraderos Ohaus’ que aumentarán la productividad en trabajos de pesaje y dosificación de alimentos. Las funciones avanzadas y sencillas proporcionan una experiencia de usuario perfecta.
- Los sensores sin contacto delanteros y traseros controlan el funcionamiento de ciertas funciones para minimizar la contaminación cruzada de los alimentos
- El diseño seguro para alimentos cuenta con la certificación NSF, USDA-AMS y respalda sistemas con certificación HACCP
- Las grandes pantallas delantera y trasera retroalimentadas mejoran la experiencia del usuario y permiten que dos operarios compartan una misma báscula
- El tiempo de estabilización de un segundo produce resultados precisos, aumentando considerablemente el rendimiento y eliminando el tiempo de espera
- La plataforma de pesaje de acero inoxidable y la robusta carcasa de ABS pueden soportar el uso diario en las condiciones más exigentes
- Grandes pies de nivelación antideslizantes sujetan el mostrador y evitan que la báscula se deslice mientras esté siendo utilizada
- Conectividad flexible: RS232 estándar con Ethernet opcional, segundo RS232 o USB ofrece capacidades de transferencia de datos a varios periféricos
- El asa de transporte integrada y la batería plomo ácido recargable permiten un funcionamiento ininterrumpido donde sea necesario
Especificaciones
RS232 integrado, 2.º RS232 opcional, USB, Ethernet | |
Recargable (incluida) | |
NSF, USDA-AMS, HACCP, NTEP | |
Carcasa de ABS, plataforma de acero inoxidable, sensor sin contacto, mango de transporte, interruptor de bloqueo de menú, indicador de nivel superior delantero | |
LCD doble con retroiluminación LED blanca + 3 LED | |
Mecánicas | |
V71P1502T | |
0,100000 g | |
De 1 s | |
De -10 °C a +40 °C | |
kg, g, lb, oz, lb:oz | |
311 × 327 × 117 mm | |
311,00 mm | |
12,90 in | |
300 mm | |
117,000 mm | |
311,00 mm | |
Fuente de alimentación universal interna de 100/240 V CA y 50/60 Hz, batería interna recargable de ácido de plomo | |
50/60 Hz |
210 horas con batería recargable | |
Externo | |
Ethernet (disponible como accesorio) USB (Disponible como accesorio)RS232 (incluido) segundo (2) RS232 (Disponible como accesorio) | |
1,5 kg | |
0,050000 g | |
0,100000 g | |
IP43 | |
Delantero y trasero | |
De 14° a 104 °F | |
Báscula de alimentos compacta Valor™ 7000 | |
311,00 x 327,00 mm | |
12,20 in | |
225 mm | |
327,00 mm | |
4,60 in | |
12,20 in | |
4,2 kg | |
100/240 V |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers