Learn More
Valrocemide, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Descripción
Valrocemide (TV1901) is a promising antiepileptic drug candidate that shows a broad spectrum of anticonvulsant activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Valrocemide |
| Forma física | Solid |
| CAS | 92262-58-3 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H20N2O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Sinónimo | TV1901 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (499.30 mM) |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.