Learn More
Cloruro de vanadio(III), 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10741145
Cloruro de vanadio(III), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10741145
5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10741145
Marca: Thermo Scientific Acros 197000050
Solicitar formato a granel o personalizado
Cloruro de vanadio (III), 97 %, Cl3V, número CAS 7718-98-1, tricloruro de vanadio, 100 g, 96 % mín. (Argentometría), de negro a azul, 3,0000 g/ml, 231-744-6, 13,289, 157.3, palabra de aviso de GHS:Peligro
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7718-98-1
Fórmula molecular Cl3V
Peso molecular (g/mol) 157.29
Número MDL MFCD00011454
Clave InChI HQYCOEXWFMFWLR-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo Vanadium trichloride
PubChem CID 62647
Nombre IUPAC triclorovanadio
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[V+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanadium(III) chloride
Punto de fusión 250.0°C
Nombre de nota 99%
Color De negro a azul
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Argentometry)
Fórmula lineal VCl3
Fieser 13,289
Información de solubilidad Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: soluble in abs.alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.3
Porcentaje de pureza 97%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 3
Densidad 3.0000g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Vanadium(III) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de vanadio(III), 97 %, Thermo Scientific Chemicals >