Learn More
Fluoruro de vanadio(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314919
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
Código de producto. 11314919
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 081115.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10049-12-4 | F3V | 107.94 g/mol
Employed in oxygen-sensitive applications, such as metal production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10049-12-4
Fórmula molecular F3V
Peso molecular (g/mol) 107.94
Número MDL MFCD00042553
Clave InChI PASVSMBJEYQYSN-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo Vanadium trifluoride
Nombre IUPAC vanadium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[V+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanadium (III) fluoride
Punto de fusión ≥1406°C
Forma física Polvo
Cantidad 2 g
Número UN UN2923
Índice Merck 14,9922
Información de solubilidad Practically insoluble in water, acetone, and glacial acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.94
Porcentaje de pureza 98%
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 3.363 g/mL at 19°C