Learn More
Óxido de vanadio(IV), 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308237
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11308237
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 022957.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12036-21-4 | O2V | 82.94 g/mol
Vanadium(IV) oxide is used in chemical sensors, energy-conserving coatings, transparent conductors and switching materials. It acts as a stationary optical shutter, optical modulators, cameras and data storage. As infrared modulators, it is used for the missile guidance systems. Thin films made up of vanadium dioxide find applications in electro-optical switches, micro-optical switch, passive smart radiators and sunshields for spacecraft.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12036-21-4
Fórmula molecular O2V
Peso molecular (g/mol) 82.94
Número MDL MFCD00049702
Clave InChI GRUMUEUJTSXQOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vanadium dioxide, vanadium iv oxide, vanadium oxide vo2, vo2, vanadium iv oxide trace metals basis 10g
PubChem CID 82849
ChEBI CHEBI:30047
Nombre IUPAC dioxovanadio
SMILES O=[V]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanadium(IV) oxide
Punto de fusión 1967°C
Forma física Polvo de malla -100
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (metals basis)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.94
Densidad 4.339 g/mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Vanadium(IV) oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Vanadium oxide