Learn More
Óxido de vanadio(IV) bis(2,4-pentanodionato), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Employed as a catalyst, as a synthesis intermediate, as a paint dryer, and as a pigment. It is used in organic chemistry as a reagent in the epoxidation of allylic alcohols in combination with tert-butyl hydroperoxide (TBHP).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 140°C (13mmHg) |
| Nombre del producto químico o material | Vanadium (IV) oxide bis (2,4-pentanedionate) |
| Punto de fusión | 256°C to 259°C |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 10 g |
| Número UN | UN3285 |
| Información de solubilidad | Moderately soluble in acetone, ether and chloroform; Soluble in ethanol and benzene |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.16 |
| Densidad | 1.4 g/mL |
Seguridad y manipulación
- Vanadium(IV) oxide bis(2,4-pentanedionate)
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Vanadium(IV) oxide bis(2,4-pentanedionate)