Learn More
Óxido de vanadio(V), +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10594464
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-62-1
Fórmula molecular O5V2
Peso molecular (g/mol) 181.88
Número MDL MFCD00011457
Clave InChI GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
PubChem CID 14814
ChEBI CHEBI:30045
SMILES O=[V](=O)O[V](=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1750.0°C
Nombre del producto químico o material Vanadium(V) oxide
Punto de fusión 690.0°C
Nombre de nota 98+%
Color Azul
Forma física Polvo, cristales o trozos
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min
Fórmula lineal V2O5
Índice Merck 15, 10107
Información de solubilidad Solubility in water: 8g/L. Other solubilities: soluble in acids and alkalies,insoluble in alcohol
Nombre IUPAC dioxovanadiooxi(dioxo)vanadio
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.88
Porcentaje de pureza ≥98%
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 3.35
Densidad 3.3500g/mL