Learn More
Vancomicina, clorhidrato, Fisher BioReagents Código de producto.: 10014257
Vancomicina, clorhidrato, Fisher BioReagents
Código de producto. 10014257
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. 10014257
Marca: Fisher BioReagents BP29581
Solicitar formato a granel o personalizado
Inhibe la formación de polímeros de peptidoglucano de la pared celular bacteriana.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vancomycin Hydrochloride
Tipo Vancomycin Hydrochloride
Forma física Polvo/Sólido
CAS 1404-93-9
pH 2.5 to 4.5
Fuente Streptomyces orientalis
Envase Vidrio ámbar
Potencia > 900 U/mg
Agua <10.0%
Color Blanco
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C66H76Cl3N9O24
Número MDL MFCD03613611,MFCD03613611
Índice Merck 15, 10116
Información de solubilidad Solubility in water: slight
Clave InChI LCTORFDMHNKUSG-UHFFFAOYNA-N
SMILES Cl.CNC(CC(C)C)C(=O)NC1C(O)C2=CC(Cl)=C(OC3=CC4=CC(OC5=C(Cl)C=C(C=C5)C(O)C5NC(=O)C(NC(=O)C4NC(=O)C(CC(N)=O)NC1=O)C1=CC(=C(O)C=C1)C1=C(O)C=C(O)C=C1C(NC5=O)C(O)=O)=C3OC1OC(CO)C(O)C(O)C1OC1CC(C)(N)C(O)C(C)O1)C=C2
Nombre IUPAC clorhidrato de ácido 48-({3-[(4-amino-5-hidroxi-4,6-dimetiloxan-2-yl)oxi]-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il}oxi)-22-(carbamoilmetil)-5,15-dicloro-2,18,32,35,37-pentahidroxi-19-[4-metil-2-(metilamino)pentanamido]-20,23,26,42,44-pentaoxo-7,13-dioxa-21,24,27,41,43-pentaazaoctaciclo[26.14.2.2³,⁶.2¹⁴,¹⁷.1⁸,¹².1²⁹,³³.0¹⁰,²⁵.0³⁴,³⁹]pentaconta-3,5,8(48),9,11,14,16,29(45),30,32,34,36,38,46,49-pentadecaeno-40-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 1485.72
PubChem CID 124080918
Formula Weight (peso de la fórmula) 1485.73
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Vancomycin hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Título del producto
Vancomicina, clorhidrato, Fisher BioReagents >