Learn More
Vainillina, 99 %, pura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4510011 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
2 g
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 g
250 g
5 Kg
Código de producto. 10574071
Marca: Thermo Scientific Acros 140820020
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 121-33-5 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-33-5
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00006942,MFCD08702848
Clave InChI MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vanillin, vanillaldehyde, vanillic aldehyde, vanilla, p-vanillin, 2-methoxy-4-formylphenol, vanilline, lioxin, 4-hydroxy-m-anisaldehyde, 3-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde
PubChem CID 1183
ChEBI CHEBI:18346
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC(C=O)=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanillin
Punto de fusión 81°C to 84°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 170°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 147°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 2 g
Beilstein 08, 247
Índice Merck 15, 10120
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in glacial acetic acid,freely soluble in alcohol,chloroform,ether,,carbon disulfide and methanol,soluble in oils,aq. solutions of alkali hydroxide,s
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Vanillin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2