Learn More
Vanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11459103
Vanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459103
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Código de producto. 11459103
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11169.22
Solicitar formato a granel o personalizado
La vainilina es un agente saborizante utilizado en los alimentos dulces, helados y chocolate. Se utiliza en perfumes, así como para controlar los olores desagradables en los medicamentos. Actúa como intermedio químico en la preparación de productos farmacéuticos. En la cromatografía de capa fina, se utiliza como tinción de uso general para el desarrollo de placas de TLC para permitir la visualización de componentes de una mezcla de reacción. De manera similar, la tinción de hidrocloruro de vainilina se puede utilizar para visualizar la localización de taninos en células.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La vainillina es un agente saborizante utilizado en los alimentos dulces, helados y chocolate. Se utiliza en perfumes, así como para controlar los olores desagradables en los medicamentos. Actúa como intermedio químico en la preparación de productos farmacéuticos. En la cromatografía de capa fina, se utiliza como tinción de uso general para el desarrollo de placas de TLC para permitir la visualización de componentes de una mezcla de reacción. Del mismo modo, la tinción con hidrocloruro de vainillina se puede utilizar para visualizar la localización de taninos en las células.
Solubilidad
Soluble en agua, éter dietílico, acetona, metanol, benceno, éter de petróleo, cloroformo, disulfuro de carbono, ácido acético glacial, piridina y en soluciones acuosas de hidróxidos alcalinos.
Notas
Sensible a la luz y a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes, álcalis y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-33-5
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00006942,MFCD08702848
Clave InChI MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vanillin, vanillaldehyde, vanillic aldehyde, vanilla, p-vanillin, 2-methoxy-4-formylphenol, vanilline, lioxin, 4-hydroxy-m-anisaldehyde, 3-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde
PubChem CID 1183
ChEBI CHEBI:18346
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC(C=O)=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanillin
Punto de fusión 81°C to 83°C
Densidad 1.06
Punto de ebullición 170°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 153°C (307°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 100 g
Beilstein 472792
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,9932
Información de solubilidad Soluble in water,diethyl ether,acetone,methanol,benzene,petroleum ether,chloroform,carbon disulfide,glacial acetic acid,pyridine and in aqueous solutions of alkali hydroxides.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteQ08L025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/04/2025 Catalog NumberA11169.36,A11169.22,A11169.0E
Número de loteQ07L022 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/04/2025 Catalog NumberA11169.36,A11169.22,A11169.0E
Número de loteT11K006 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/07/2024 Catalog NumberA11169.36,A11169.22,A11169.0E
Número de loteY02J013 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/11/2023 Catalog NumberA11169.36,A11169.22,A11169.0E
Número de loteY01J012 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/11/2023 Catalog NumberA11169.36,A11169.22,A11169.0E
compliance-icons
Nombre del producto
  • Vanillin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Vanillin
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Vanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >