Learn More
Thermo Scientific™ Celdas de flujo para detector de fluorescencia Vanquish™ F
Elija la celda de flujo del detector de fluorescencia Vanquish F en función del caudal necesario. Las celdas de flujo están disponibles para caudales tanto analíticos como micro.
Marca: Thermo Scientific™ 6079.4230
Descripción
Elija la celda de flujo del detector de fluorescencia Thermo Scientific™ Vanquish™ F en función del caudal necesario. Las celdas de flujo están disponibles tanto para caudales analíticos como para microcaudales. Elija la celda de flujo estándar o la microcelda de flujo en función de sus necesidades para el detector de fluorescencia Thermo Scientific™ Vanquish™ o como celda de flujo biocompatible para el detector de fluorescencia Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000.
Especificaciones
Celda de flujo estándar fluorescencia Vanquish | |
Biocompatible | |
Celda de flujo de fluorescencia estándar |
Detector de fluorescencia Vanquish F o detector de fluorescencia UltiMate 3000 | |
Vanquish | |
8 µl |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.