Learn More
Thermo Scientific™ Muestreador dividido Vanquish™
Obtenga confianza en la identificación y cuantificación con la máxima precisión de inyección y la enorme capacidad de muestras de alto rendimiento.
Marca: Thermo Scientific™ VCA12A02/CPQ00649582
Descripción
Combine una excelente precisión de inyección con una enorme capacidad de muestras con los muestreadores divididos Thermo Scientific™ Vanquish™. Estos muestreadores emplean un rendimiento de elevada productividad para ofrecer la mayor confianza posible en la cuantificación e identificación de picos. Los muestreadores proporcionan una precisión insuperable en la dosificación de muestras y están optimizados para ofrecer más solidez y tiempo de actividad, incluso con presiones del sistema de hasta 1500 bar (22 000 psi) y con los eluyentes más difíciles. Ahora puede registrar datos de UHPLC a lo largo de varios días sin supervisión y sin quedarse sin muestras.
Vea los recursos de HPLC/UHPLC
Máxima precisión de inyección, gran capacidad para muestras y alto rendimiento
- Tecnología SmartInject para lograr una precisión del tiempo de retención inigualable y una larga vida útil de la columna a 1500 bar máximo
- Capacidad de viales de 216 muestras lista para usar
- Opción de aumentar la capacidad de muestreo de hasta 23 placas de pocillos (8832 muestras) mediante la adición del módulo opcional Thermo Scientific™ Vanquish™ Charger.
- Apoyo en la refrigeración de corrientes de aire para mantener la integridad de las muestras
- Precisión de la manipulación de las muestras aumentada mediante flujos de trabajo automatizados con lectura de códigos de barras
- Transferencia de métodos sencilla
- Ofrece una flexibilidad de aplicaciones ilimitada con volumen de retardo de gradiente personalizable
Información para pedidos
Capacidad de muestreo: Cualquiera de los cuatro (tamaño SBS)
- 54 viales de 12 mm de D.E (≤1,5 mL)
- 96 viales de 6, 7 y 8 mm de D.E. (≤1,2 mL)
- 24 viales de 15 mm de D.E (≤4 mL)
- Placas de pocillos (de 96 y 384, profundos y poco profundos)
+ capacidad de 12 viales de 22,5 mm de D.E. (≤ 10 mL) en el carrusel
Especificaciones
Muestreador dividido CT | |
< 0,25 % área RSD para 3 μl (cafeína en el agua); normalmente < 0,5 % área RSD para 1 μl (cafeína en agua) | |
216 muestras | |
No | |
Muestreador dividido Vanquish™ CT | |
Compartimento de muestras: 4 °C a 40 °C |
Solo 8 segundos en función de las condiciones de separación | |
Bucle dividido | |
1500 bar | |
USB 2.0; HUB de 3 puertos para conectar módulos Vanquish adicionales | |
< 0,002 % con cafeína | |
290 mm × 420 mm × 620 mm (11,4 in × 16,5 in × 24,4 in) |