Descripción
- Codificado con colores para facilitar la identificación
- Cuenta con un sistema de tuerca y casquillo de dos piezas
Garantía
Ninguno
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de contención de disolventes VapLock |
| Material | Verde/Azul PP/ETFE |
| Tamaño | Diámetro exterior de compresión de 4,76 mm (1/16 pulgadas) × UNF(macho) |
| Tamaño de rosca (imperial) | 1/4-28 UNF (macho) |
| Para utilizar con (aplicación) | Seguridad de disolventes |
| Tipo | Adaptador de tubos, diámetro exterior de 4,76 mm (1/16 pulgadas) × UNF (macho) de entre 6,35 mm (1/4 pulgadas) y 711,2 mm (28 pulgadas), PP blanco con ETFE verde; 10/paquete |