Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Delivery Caps
VapLock™ Solvent Delivery Caps reduce chemical evaporation and exposure to hazardous vapors
Marca: Cole-Parmer™ 12018-04
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Se utilizan con tubos semirrígidos con diámetro exterior igual o inferior a 3,2 mmServicio Técnico
None
Especificaciones
Seguridad de disolventes | |
PTFE azul/blanco, PP | |
UNF(hembra) de 6,35 cm (1/4 pulgadas) |
Recipientes compatibles con disolventes | |
GL45 | |
Tres puertos de 6,35 cm (1/4 pulgadas) a 71,12 cm (28 pulgadas) |