Learn More
Cole-Parmer™ Tapones de administración de disolventes VapLock™
Código de producto. 15824524
Click to view available options
Tamaño:
GL25
GL45
Material:
PTFE azul/blanco, PP
PTFE azul/blanco, PP, acero inoxidable
Número de canales:
Dos puertos
Tres puertos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15824524
Marca: Cole-Parmer™ 1201801
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones de administración de disolventes VapLock™ reducen la evaporación química y la exposición a vapores peligrosos
Se utilizan con tubos semirrígidos con diámetro exterior igual o inferior a 3,2 mm
Garantía
Ninguno
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Recipientes compatibles con disolventes
Material PTFE azul/blanco, PP, acero inoxidable
Número de canales Tres puertos
Tamaño GL45
Tamaño de rosca 1/4 in.-28
Tamaño de rosca (imperial) UNF(hembra) de 6,35 cm (1/4 pulgadas)
Para utilizar con (aplicación) Seguridad de disolventes
Tipo Insertos roscados con puerto de acero inoxidable 304, tres de 6,35 cm (1/4 pulgadas) a 71,12 cm (28 pulgadas)
Color Blue/White