Learn More
Cole-Parmer™ Kits de residuos de disolventes VapLock™ para botellas y garrafas
Click to view available options
Tamaño:
51 mm
GL38
Nalgene de 38 a 430
Wako 38 mm
Material:
Polipropileno
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Existen varios tamaños de tapón disponibles para adaptarse a su recipiente de disolvente
Garantía
Ninguno
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Recipientes compatibles con disolventes |
| Material | Polipropileno |
| Tamaño | GL38 |
| Tamaño de rosca (imperial) | 1 × NPT (hembra) de 12,70 mm (1/2 pulgadas) , 3 × NPT(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas), 6 × UN (hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) a 71,12 mm (28 pulgadas) |
| Para utilizar con (aplicación) | Seguridad de disolventes |
| Tipo | Kit de residuos de disolventes |