Learn More
Cole-Parmer™ Tapas de colectores de residuos de disolventes VapLock™ para botellas y garrafas
Código de producto. 15834594
Change view
Click to view available options
Tamaño:
DIN 45
Material:
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño de rosca (imperial):
NPT(hembra) de 12,70 mm (1/2 pulgadas), NPT(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
NPT(hembra) de 12,70 mm (1/2 pulgadas), NPT(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas), UNF(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) a 711,2 mm (28 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño Material Tamaño de rosca (imperial) unitSize
15834594 DIN 45 Politetrafluoroetileno (PTFE) NPT(hembra) de 12,70 mm (1/2 pulgadas), NPT(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas), UNF(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) a 711,2 mm (28 pulgadas) cada uno
15844594 DIN 45 Politetrafluoroetileno (PTFE) NPT(hembra) de 12,70 mm (1/2 pulgadas), NPT(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) cada uno
2 options
Código de producto. 15834594
Marca: Cole-Parmer™ 1201884
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Tapones de colector de residuos de disolvente VapLock™ para botellas y garrafas conectadas a contenedores de residuos para un sistema cerrado seguro
  • Elija el más adecuado para su depósito de entre una variedad de tamaños.
  • Los diferentes materiales, números y tamaños de puertos ayudan a personalizar su aplicación
Garantía
Ninguno
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Recipientes compatibles con disolventes
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño DIN 45
Tamaño de rosca (imperial) NPT(hembra) de 12,70 mm (1/2 pulgadas), NPT(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas), UNF(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) a 711,2 mm (28 pulgadas)
Para utilizar con (aplicación) Seguridad de disolventes
Tipo Colector de residuos de disolventes, PTFE, DIN45, 1 × NPTF de 12,70 mm (1/2 pulgadas), 3 × NPTF de 6,35 mm (1/4 pulgadas), 6 × UNFF de 6,35 mm (1/4 pulgadas) a 711,2 mm (28 pulgadas); 1/unidad