Learn More
Cole-Parmer™ Tapas de colectores de residuos de disolventes VapLock™ para botellas y garrafas
Descripción
- Elija el más adecuado para su depósito de entre una variedad de tamaños.
- Los diferentes materiales, números y tamaños de puertos ayudan a personalizar su aplicación
Garantía
Ninguno
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Recipientes compatibles con disolventes |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tamaño | DIN 45 |
| Tamaño de rosca (imperial) | NPT(hembra) de 12,70 mm (1/2 pulgadas), NPT(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) |
| Para utilizar con (aplicación) | Seguridad de disolventes |
| Tipo | Colector de residuos de disolventes, PTFE, DIN 45, 1 × NPTF de 12,70 mm (1/2 pulgadas), 3 × NPTF de 6,35 mm (1/4 pulgadas); 1 unidad |