Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Solvent Waste Manifold Caps for Jars and Pails
VapLock™ Solvent Waste Manifold Caps for Jars and Pails connect to waste containers for a secure closed system
Especificaciones
| Tipo | Colector de residuos de disolventes |
|---|---|
| Para utilizar con (aplicación) | Seguridad de disolventes |
| Para utilizar con (equipo) | Recipientes compatibles con disolventes |
Descripción
- Select from 70 mm Rieke or 100 to 415 cap sizes to suit your container
- Different materials, numbers and sizes of ports help customize to your application
Garantía
None
Especificaciones
| Colector de residuos de disolventes | |
| Seguridad de disolventes | |
| Recipientes compatibles con disolventes |