Learn More
Watson-Marlow Accionamiento serie 323 con cabezal de bomba 313DW
Bombas de proceso serie 300. Bombas de sobremesa monocanal o multicanal con control manual, remoto, analógico o por RS232 y dosificación precisa. Bombas peristálticas serie 300.
Marca: Watson-Marlow 030.3184.3DU
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Las bombas de laboratorio serie 300 son una solución de bombeo de sobremesa con funciones de control manual, remoto, analógico o por RS232. Con una parte superior de ABS resistente a productos químicos y protección IP31, las bombas 323E/D tienen un teclado de membrana que controla la bomba y un LCD digital que muestra la velocidad. Hay cuatro modelos con grados crecientes de funcionalidad:
- Bombas 323E/DDu de alto caudal con control mejorado RS232/automático/manual
- Bombas de control manual 323E/DU y 323E/DU analógicas automáticas y mejoradas
- Bombas 323E/DS de control manual de alto rendimiento
- Bombas 323E/DE de control manual
Opciones de cabezal disponibles de forma estándar (hay otras disponibles a pedido):
- Cabezales 313D y 313D2 de tres rodillos para tubo continuo
- Cabezales 314D y 314D2 de cuatro rodillos para tubo continuo
- Cabezales 314MC con microcartucho, cinco canales y cuatro rodillos
- Cabezales 318MC con microcartucho, cinco canales y ocho rodillos
- Cabezales 501RL y 501RL2 para tubo continuo
Especificaciones
±1.0 | |
LCD | |
2000 mL/min. | |
323Dz/D | |
230 x 230 x 132 mm |
Variable-speed | |
IP31 | |
General laboratory usage | |
Teclado, control manual | |
100/115/220/240 V |