Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Varian Split / Splitless Liner with Single Taper
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
64.00€ - 1070.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 54 mm |
---|---|
Product Type Specs | Revestimiento de entrada para GC, revestimiento con divisiones/sin divisiones con una única junta cónica |
Diámetro interior (métrico) | 3,4 mm |
Diámetro exterior (imperial) | 5 mm |
Para utilizar con (equipo) | GC Varian/Bruker |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12903981
|
Trajan Scientific and Medical™
09203801 |
1 unidad |
64.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12913981
|
Trajan Scientific and Medical™
09203825 |
25/paq. |
1070.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Varian Bruker instruments
Especificaciones
54 mm | |
3,4 mm | |
GC Varian/Bruker |
Revestimiento de entrada para GC, revestimiento con divisiones/sin divisiones con una única junta cónica | |
5 mm |