Learn More
Trajan™ Varian Splitless, Slotted Liners
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
174.00€ - 740.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 74 mm |
---|---|
Product Type Specs | Revestimiento de entrada para GC, revestimiento sin divisiones y con ranuras en ambos extremos |
Diámetro interior (métrico) | 2 mm |
Diámetro exterior (imperial) | 6,3 mm |
Para utilizar con (equipo) | Varian 1075/1077 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10238670
|
Trajan™
092024 |
5/paq. |
174.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12954071
|
Trajan™
092228 |
25/paq. |
740.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Varian instruments
Especificaciones
74 mm | |
2 mm | |
Varian 1075/1077 |
Revestimiento de entrada para GC, revestimiento sin divisiones y con ranuras en ambos extremos | |
6,3 mm |