Learn More
VACUUBRAND™ Bomba química VARIO™, PC 3010 VARIO Select
Código de producto. p-7203524
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
16221812 CEE cada uno
1 options
Código de producto. 16221812
Marca: VACUUBRAND™ 20744850
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporciona un control de vacío preciso mediante el ajuste de la velocidad del motor. Este modelo admite una alta velocidad de bombeo e incluye un condensador de vapor de escape. Adecuado para su uso con rotavapores de suelo, hornos de secado al vacío y trabajos en miniplantas, kilo-laboratorios e instalaciones de escalamiento.
  • Controlador de vacío VACUU·SELECT con interfaz gráfica de usuario y aplicaciones predefinidas simplifica el trabajo en el laboratorio.
  • Detección automática del punto de ebullición y ajuste del vacío para tiempos de proceso cortos.
  • Ideal para la evaporación de grandes cantidades de disolventes de alta ebullición, incluso a bajas temperaturas.
  • Extraordinaria vida útil del diafragma para unos costes operativos y de mantenimiento mínimos.
  • Excelente compatibilidad medioambiental gracias a un bajo consumo de energía y a la eficiente recuperación de disolventes.
  • Utilice el control manual del punto de ajuste para procesos sencillos, ejecute destilaciones totalmente automatizadas o cree aplicaciones únicas con una sencilla edición de arrastrar y soltar.
  • Para la evaporación de disolventes, el controlador VACUU·SELECT detecta la ebullición del disolvente y ajusta automáticamente la velocidad del motor de la bomba para mantener el control del proceso.
  • El control de la velocidad del motor VARIO asegura intervalos de mantenimiento excepcionalmente largos.
  • El separador de entrada de vidrio con un robusto revestimiento protector evita que las partículas y las gotas de líquido entren en la bomba, evitando daños y prolongando la vida útil de la bomba.
  • El condensador de vapor de escape permite una recuperación casi completa de los disolventes cuando se utiliza con una línea de agua refrigerada o un enfriador de recirculación.
  • La pantalla táctil se puede manejar incluso con guantes de seguridad.
  • Elija entre 14 idiomas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 0,6 Mbar (sin lastre de gas), 1,2 Mbar (con lastre de gas)
temp. VACUU·SELECT
Peso con embalaje (métrico) 42,2 kg
Incluye Unidad de bombeo lista para usar (completamente montada con manual)
Velocidad motor 30-2400 min-1
Certificaciones/conformidad Certificación CE; II 3/-G IIC T3 x Atm interna. Reino Unido
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 616 x 387 x 450 mm
Material PTFE (parcialmente reforzado con carbono), ETFE/ECTFE (parcialmente reforzado con fibra de carbono), FFKM
Modelo PC 3010 Vario Select
Nivel de ruido 47 dBA
Tipo de tapón CEE
Vataje 1 kW
Peso (métrico) 28,2 kg
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Caudal 13 m3/hr
Frecuencia 50 - 60 Hz
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Clasificación de carcasa IP40
N. º de cabezales de bomba 8
Aplicaciones Vacío inteligente con control VARIO™, cámaras de secado, filtración y extracción de fase sólida, redes de vacío de área local para laboratorios
N.º de etapas 4
Presión máxima 1,1 bar
Tensión 200/230 V