Learn More
VACUUBRAND™ Unidad de bombeo químico, PC 3001 VARIO select
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16251812
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
Kaltgerätestecker EN 60320
Modelo:
PC 3001 VARIO Select EK Peltronic
PC 3001 VARIO Select IK
PC 3001 VARIO Select TE
PC 3001 Vario Select
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16251812
Marca: VACUUBRAND™ 20700245
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un control de vacío preciso mediante el ajuste de la velocidad del motor. El modo de evaporación automática es perfecto para controlar aplicaciones como la evaporación rotativa. Hay varios tipos de condensadores disponibles para satisfacer una gama de aplicaciones deseadas.
  • El controlador VACUU·SELECT detecta la ebullición del disolvente y ajusta automáticamente la velocidad del motor de la bomba para mantener el control del proceso durante la evaporación de disolventes.
  • Simplifique el trabajo de laboratorio con una interfaz gráfica de usuario y aplicaciones predefinida.
  • Detección automática del punto de ebullición y optimización continua de los niveles de vacío para tiempos de proceso rápidos.
  • Compacto y potente; rendimiento superior incluso con purga continua de condensado.
  • Consumo de energía extremadamente bajo, recuperación eficiente de disolventes y exento de aceite para un funcionamiento ecológico.
  • Utilice el control manual del punto de ajuste para procesos sencillos, ejecute destilaciones totalmente automatizadas o cree aplicaciones únicas con una sencilla edición de arrastrar y soltar.
  • Control de la velocidad del motor VARIO para intervalos de mantenimiento excepcionalmente largos.
  • El separador de entrada de vidrio con un robusto revestimiento protector evita que las partículas y las gotas de líquido entren en la bomba, evitando daños y prolongando la vida útil de la bomba.
  • Adecuado para su uso con disolventes de alto punto de ebullición.
  • La pantalla táctil se puede manejar incluso con guantes de seguridad.
  • Elija entre 14 idiomas.
  • Funcionamiento silencioso y vibración ultra baja.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 2 Mbar (sin lastre de gas), 4 Mbar (con lastre de gas)
temp. VACUU·SELECT
Peso con embalaje (métrico) 17,8 kg
Incluye Bomba lista para usar (completamente montada con manual)
Velocidad motor De 200 a 3000 min -1
Certificaciones/conformidad Certificación CE; II 3/-G IIC T3 x Atm interna. Reino Unido
Requisitos eléctricos 200/230 V, 50-60 Hz y 100/120 V, 50-60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 300 x 370 x 400 mm
Descripción El condensador de vapor Peltronic™ funciona sin ningún medio de refrigeración
Material PTFE (parcialmente reforzado con carbono), ETFE/ECTFE (parcialmente reforzado con fibra de carbono), FFKM
Modelo PC 3001 VARIO Select EK Peltronic
Nivel de ruido 42 dBA
Tipo de tapón Kaltgerätestecker EN 60320
Vataje 0,16 kW
Peso (métrico) 12,7 kg
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Caudal 2 m3/hr.
Frecuencia 50 - 60 Hz
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Clasificación de carcasa IP20
N. º de cabezales de bomba 4
Aplicaciones Vacío inteligente con control Vario™, rotavapor/evaporador paralelo, concentradores de vacío, cámaras de secado
N.º de etapas 3
Presión máxima 1,1 bar
Tensión 200/230 V