Learn More
VACUUBRAND™ Unidad de bombeo químico VARIO™, PC 3003 Vario Select
Proporciona un control de vacío preciso al ajustar la velocidad del motor mientras un condensador de vapor de escape permite una recuperación casi completa de los disolventes. El modo de evaporación automática es perfecto para controlar aplicaciones como la evaporación rotativa.
8955.00€
Especificaciones
Vacío máx. | 0,6 Mbar (sin lastre de gas), 1,5 Mbar (con lastre de gas) |
---|---|
temp. | VACUU·SELECT |
Peso con embalaje (métrico) | 24.3 kg |
Incluye | Unidad de bombeo lista para usar (completamente montada con manual) |
Certificaciones/conformidad | Certificación CE; II 3/-G IIC T3 x Atm interna. Reino Unido |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15997735
![]() |
VACUUBRAND™
20738450 |
CEE |
8955.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- VACUU·SELECT Vacuum Controller with graphical user interface and predefined applications simplifies work in the laboratory
- Automatic boiling point detection and adjustment of the vacuum for short process times
- Ideal for the evaporation of high-boiling solvents, even at low temperatures
- Extraordinary diaphragm life for minimum operational and servicing costs
- Excellent environmental compatibility through low energy consumption and efficient solvent recovery
- The high pumping speed and deep ultimate vacuum is suitable for demanding applications with high boiling point solvents in low temperature conditions
- Use manual set-point-control for simple processes, run fully automated distillations, or create unique applications with simple drag-and-drop editing
- VACUU·SELECT Controller detects solvent boiling and automatically adjusts the pump's motor speed to maintain process control during solvent evaporation
- VARIO Motor Speed Control provides for exceptionally long maintenance intervals
- Glass inlet separator with a robust protective coating prevents particles and liquid droplets from entering the pump, preventing damage and extending pump life
- Exhaust vapor condenser allows for near complete recovery of solvents when used with a chilled water line or recirculating chiller
- Touch screen display can be operated even with safety gloves
- Choose from 14 languages
Especificaciones
0,6 Mbar (sin lastre de gas), 1,5 Mbar (con lastre de gas) | |
24.3 kg | |
Certificación CE; II 3/-G IIC T3 x Atm interna. Reino Unido | |
PTFE (parcialmente reforzado con carbono), ETFE/ECTFE (parcialmente reforzado con fibra de carbono), FFKM | |
43 dBA | |
21.1 kg | |
10 °C | |
50-60 Hz | |
IP40 | |
Intelligent Vacuum with VARIO™-control, Rotary Evaporator/Parallel Evaporator, Vacuum Concentrators, Drying Chambers | |
1,1 bar |
VACUU·SELECT | |
Unidad de bombeo lista para usar (completamente montada con manual) | |
419 x 243 x 457 mm | |
PC 3003 Vario Select | |
0.53 kW | |
40 °C | |
2.8 m3/hr. | |
Bomba de diafragma | |
4 | |
4 | |
200/230 V |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
VACUUBRAND™ Unidad de bombeo químico VARIO™, PC 3003 Vario Select