Learn More
VACUUBRAND™ Unidad de bombeo químico VARIO™, PC 3004 Vario Select
Descripción
- Controlador de vacío VACUU·SELECT con interfaz gráfica de usuario y aplicaciones predefinidas simplifica el trabajo en el laboratorio.
- Detección automática del punto de ebullición y ajuste del vacío para tiempos de proceso cortos.
- La potente bomba de vacío cumple con los requisitos de alto vacío para la mayoría de los disolventes de alto punto de ebullición.
- Extraordinaria vida útil del diafragma para unos costes operativos y de mantenimiento mínimos.
- Excelente compatibilidad medioambiental gracias a un bajo consumo de energía y a la eficiente recuperación de disolventes.
- La bomba es adecuada para aplicaciones exigentes, incluso con disolventes de alto punto de ebullición.
- Utilice el control manual del punto de ajuste para procesos sencillos, ejecute destilaciones totalmente automatizadas o cree aplicaciones únicas con una sencilla edición de arrastrar y soltar.
- El controlador VACUU·SELECT detecta la ebullición del disolvente y ajusta automáticamente la velocidad del motor de la bomba para mantener el control del proceso durante la evaporación de disolventes.
- Control de la velocidad del motor VARIO para intervalos de mantenimiento excepcionalmente largos.
- El separador de entrada de vidrio con un robusto revestimiento protector evita que las partículas y las gotas de líquido entren en la bomba, evitando daños y prolongando la vida útil de la bomba.
- El condensador de vapor de escape permite una recuperación casi completa de los disolventes cuando se utiliza con una línea de agua refrigerada o un enfriador de recirculación.
- La pantalla táctil se puede manejar incluso con guantes de seguridad.
- Elija entre 14 idiomas.
Especificaciones
Especificaciones
| Vacío máx. | 1,5 Mbar (sin lastre de gas), 3 Mbar (con lastre de gas) |
| temp. | VACUU·SELECT |
| Peso con embalaje (métrico) | 30,5 kg |
| Incluye | Unidad de bombeo con condensador de emisión Peltronic™ con manual |
| Velocidad motor | De 30 a 2400 min-1 |
| Certificaciones/conformidad | Certificación CE; II 3/-G IIC T3 x Atm interna. Reino Unido |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 419 x 243 x 457 mm |
| Descripción | Condensador de emisión Peltronic™, sin cable |
| Material | PTFE (parcialmente reforzado con carbono), ETFE/ECTFE (parcialmente reforzado con fibra de carbono), FFKM, cerámica, PPS |
| Modelo | PC 3004 VARIO Select EKP |
| Mostrar más |