Learn More
VACUUBRAND™ Bomba de diafragma VARIO™ MD 12 NT Select
Una potente solución para el bombeo continuo y sin aceite de gases no corrosivos, esta bomba es ideal para aplicaciones con mayor carga de gas o para el bombeo rápido de cámaras de vacío.
Marca: VACUUBRAND™ 25743150
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Controlador de vacío VACUU·SELECT con interfaz gráfica de usuario y aplicaciones predefinidas simplifica el trabajo en el laboratorio
- Vida útil extralarga del diafragma para unos costes operativos y de mantenimiento mínimos
- Bombeo y evacuación sin contaminación
- Velocidad de bombeo alta y vacío final
- TURBO·MODE para su uso como bomba de apoyo para bombas turbo.
Especificaciones
1,5 mbar | |
50 dBA | |
31,6 kg | |
450 mm | |
260 mm | |
IP40 | |
1,1 bar | |
200/230 V |
Bomba montada, silenciador, manual | |
CEE | |
13,4 m3/h | |
552 mm | |
Sistema de vacío | |
Aplicaciones de alta carga de gas, bombeo rápido de cámaras de vacío | |
Vacío preliminar para bombas turbomoleculares |