Learn More
VACUUBRAND™ Bomba de membrana con resistencia química PC 3012 NT VARIO™ Select
Estos puestos de bomba VARIO ofrecen una velocidad de bombeo particularmente alta inclusive cerca del vacío final y cumplen con los requisitos de buen vacío para la mayoría de los solventes. El PC 3012 NT VARIO select ofrece un comprobado concepto para la evaporación de grandes cantidades de solventes.
13700.00€
Especificaciones
Vacío máx. | 1,5 mbar |
---|---|
Incluye | Bomba montada, manual |
Nivel de ruido | 47 dBA |
Peso (métrico) | 29,7 kg |
Caudal | 14,3 m3/h |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17764909
|
VACUUBRAND™
25743850 |
CEE |
13700.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17774909
|
VACUUBRAND™
25743851 |
CH |
13700.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17784909
|
VACUUBRAND™
25743852 |
Reino Unido |
13700.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Controlador de vacío VACUU·SELECT con interfaz de usuario gráfica y procesos de vacío predefinidos que simplifican el trabajo en el laboratorio
- Detección automática del punto de ebullición y ajuste del vacío para tiempos de proceso cortos
- Cumple con los requisitos de vacío para la mayoría de los disolventes de alto punto de ebullición para grandes cantidades
- Vida útil de las membranas insuperablemente larga, por lo tanto costos mínimos de operación y mantenimiento
- Excelente compatibilidad ambiental a través de un bajo consumo de energía y una eficiente recuperación de solventes
Especificaciones
1,5 mbar | |
47 dBA | |
14,3 m3/h | |
616 mm | |
Sistema de vacío | |
Trabaje en miniplantas, kilolaboratorios, instalaciones de ampliación | |
Rotavapores, hornos de secado al vacío, columnas de destilación |
Bomba montada, manual | |
29,7 kg | |
450 mm | |
387 mm | |
IP40 | |
1,1 bar | |
200/230 V |