Learn More
VACUUBRAND™ Unidad de bombeo químico VARIO™ PC 3016 NT Select
La unidad de bombeo PC 3016 NT VARIO Select es una solución probada para evaporaciones con grandes cantidades de disolventes de punto de ebullición bajo. Estas potentes bombas ofrecen una velocidad de bombeo excepcionalmente alta.
Marca: VACUUBRAND™ 25741850
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Controlador de vacío VACUU·SELECT con interfaz gráfica de usuario y aplicaciones predefinidas simplifica el trabajo en el laboratorio
- Detección automática del punto de ebullición y ajuste del vacío para tiempos de proceso cortos
- Extraordinaria vida útil del diafragma para unos costes operativos y de mantenimiento mínimos.
- Alta compatibilidad medioambiental gracias a un bajo consumo de energía y a la eficiente recuperación de disolventes
Especificaciones
70 mbar | |
47 dBA | |
29,7 kg | |
450 mm | |
Sistema de vacío | |
Evaporación de disolventes de punto de ebullición bajo | |
200/230 V |
Bomba montada, manual | |
CEE | |
19,3 m3/h | |
387 mm | |
IP40 | |
1,1 bar |