Learn More
Macherey-Nagel™ Soporte de columna de seguridad VarioPrep
Use VarioPrep™ stainless steel columns for HPLC. VarioPrep™ Guard Column Holder for Preperative HPLC come in different sizes for a variety of columns.
Marca:  Macherey-Nagel™ 718251
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12472610
  • 292.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Características
  • Sistema de columnas para HPLC preparativa fabricado de acero inoxidable con dos accesorios de extremo ajustable, por ejemplo, para el uso frecuente de técnicas de inversión de flujo
  • Permite la compensación de un volumen muerto, que podría resultar en la entrada de la columna después de algún tiempo de funcionamiento, sin necesidad de abrir la columna
  • Se puede envasar con todas las sílices esféricas NUCLEODUR™ y NUCLEOSIL™
  • Los soportes de columna vienen en una variedad de tamaños para diferentes columnas
Especificaciones
Especificaciones
8 mm
10 mm
Soporte para precolumnas