Learn More
Lauda™ Agitador Varioshake VS 15 B con conector CEE7/7
Agitador para uso intensivo, bajo ruido, en un diseño compacto
Marca: Lauda™ L003062
Detalles adicionales : Peso : 18.00000kg
Descripción
- Intervalo de temperatura ambiente De 10 a 50 °C
- Consumo máx. de energía: 0,07 kW
- Amplitud de agitación: 30 mm
- Frecuencia de agitación: De 20 a 300 1/min
- Carga máxima: 15 kg
- Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 480 x 487 x 160 mm
- Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
- Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
Especificaciones
De 20 a 300 min-1 | |
230 V | |
50/60 Hz |