Learn More
Lauda™ Agitador Varioshake VS 8 B con enchufe BS1363 para Reino Unido
Agitador con movimiento bidireccional, uso intensivo, bajo ruido, en un diseño compacto
Marca:  Lauda™ L003125
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
Código de producto. 16699395
  • 1420.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Visualización y configuración digital de la frecuencia de agitación a través de la pantalla LC, en pasos de 1,0 rpm, arranque suave
  • Valores de punto de ajuste/reales y frecuencia de agitación mostrados en dos pantallas de LC
  • Tecnología de microprocesador fácil de usar
  • Teclado de membrana con símbolos distintivos
  • Temporizador ajustable de 1 minuto a 99:59 horas o funcionamiento continuo
  • Interfaz RS 232 opcional bajo petición
  • Mesa agitadora fabricada con aluminio anodizado con cuatro pines de plástico
  • Accionamiento mediante un motor de CA protegido contra sobrecarga
  • Mecanismo compacto de bajo desgaste con equilibrio de masas para un soporte seguro
  • Velocidad constante, independiente de la carga
  • Excelente para un uso continuo
  • Carcasa exterior de chapa de acero galvanizado electrolíticamente, cubierta en polvo
  • Características técnicas:
    • Intervalo de temperatura ambiente De 10 a 50 °C
    • Consumo máx. de energía: 0,07 kW
    • Amplitud de agitación: 20 mm
    • Frecuencia de agitación: De 20 a 300 1/min
    • Carga máxima: 8 kg
    • Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 350 x 355 x 160 mm
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (BS1363)
    • Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
  • Especificaciones
    Especificaciones
    De 20 a 300 min-1
    230 V
    50/60 Hz