Learn More
Lauda™ Agitador Varioshake VS 8 BE con conector CEE7/7
Agitador con movimiento bidireccional, uso intensivo, bajo ruido, en un diseño compacto
Marca:  Lauda™ L003056
Detalles adicionales : Peso : 10.50000kg
Código de producto. 16699365
  • 1240.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Control de velocidad electrónica, sin dirección, arranque suave
  • Panel de control transparente para un funcionamiento sencillo con mandos giratorios
  • Temporizador ajustable hasta 60 minutos o funcionamiento continuo
  • Mesa agitadora fabricada con aluminio anodizado con cuatro pines de plástico
  • Accionamiento mediante un motor de CA protegido contra sobrecarga
  • Mecanismo compacto de bajo desgaste con equilibrio de masas para un soporte seguro
  • Velocidad constante, independiente de la carga
  • Excelente para un uso continuo
  • Carcasa exterior de chapa de acero galvanizado electrolíticamente, cubierta en polvo
  • Características técnicas:
    • Intervalo de temperatura ambiente De 10 a 60 °C
    • Consumo máx. de energía: 0,07 kW
    • Amplitud de agitación: 20 mm
    • Frecuencia de agitación: De 20 a 300 1/min
    • Bandeja agitadora (An. x Al.): 330 x 330 mm
    • Carga máxima: 8 kg
    • Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 350 x 375 x 160 mm
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
    • Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
  • Especificaciones
    Especificaciones
    De 20 a 300 min-1
    230 V
    50/60 Hz