Learn More
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode microplate reader
Analice una amplia variedad de muestras con cinco tecnologías de medición, entre las que se incluyen absorbancia (UV-Vis), intensidad de fluorescencia, luminiscencia, AlphaScreen/AlphaLISA y TRF.
Marca:  Thermo Scientific™ VL0LATD2
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15310777
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Diseñado para investigadores de ciencias biológicas con una amplia variedad de necesidades, el lector de microplacas multidetección Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX viene equipado con una gama flexible de tecnologías de medición, incluidas tecnologías de absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, AlphaScreen y fluorescencia con resolución temporal.El instrumento simplifica la configuración de las mediciones con la selección automática del intervalo dinámico. Los controles de seguridad inteligentes facilitan el flujo de trabajo y ayudan a evitar errores experimentales.Varioskan LUX eleva el listón de la fiabilidad y la facilidad, con tecnología que trabaja en el interés' de los investigadores.
El lector multimodo Varioskan LUX ha recibido la certificación HTR™ de Cisbio Bioassays y la certificación DLReady™ de Promega Corporation.
El lector Varioskan LUX es un instrumento modular actualizable que ofrece una excelente utilidad para una gran variedad de aplicaciones.
  • Hasta cinco tecnologías de medición: absorbancia (UV-Vis), intensidad de fluorescencia (incluida transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia [FRET]), luminiscencia (directa y filtrada), AlphaScreen/AlphaLISA y fluorescencia resuelta en el tiempo (incluidas transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia resuelta en el tiempo/fluorescencia resuelta en el tiempo homogénea [TR-FRET/hTRF])
  • Óptica de monocromador y filtro
  • Barrido espectral para optimización de ensayos
  • Cinco modos de medición, incluidos punto final, cinética, espectros, espectros cinéticos y multipunto
  • Módulo de control de gases integrado para establecer las concentraciones de CO2 y O2 de ensayos basados en células
  • Dispensación y medición simultáneas para la supervisión de la señal al principio de una reacción
  • Selección automática del intervalo dinámico según la intensidad de la señal de cada pocillo
  • Controles de seguridad inteligentes diseñados para identificar y alertar al usuario de posibles problemas antes de que ocurran
  • Calibración automatizada de instrumentos y autodiagnóstico para un rendimiento fiable
  • Lector compatible con certificación HTRF según CisBio Bioassays
  • Certificación DLReady validada por Promega Corporation
Varioskan LUX está vinculado al potente e intuitivo software SkanIt, que proporciona una excelente facilidad de uso y flexibilidad.
  • Sin licencia: todos los usuarios pueden instalar el software en su ordenador
  • Interfaz intuitiva y flexible para varios usuarios y ensayos
  • Innovadora herramienta de pipeteo virtual Virtual Pipetting Tool que simplifica la definición de la disposición de las muestras en la placa
  • Los datos de medición se guardan continuamente en la base de datos, por lo que no hay pérdida de datos debido a interrupciones inesperadas, tales como interrupciones en el suministro eléctrico o anulaciones accidentales’
  • Exportación y procesamiento de datos simplificados
    • Exportación de datos con un único clic de ratón o posibilidad de envío automático por correo electrónico al final del ciclo
    • Varios formatos de archivo disponibles para exportar los resultados: *.xlsx, *.pdf, *.xml y *.txt
  • Muestra el barrido espectral y las curvas cinéticas en tiempo real durante la medición
  • Cálculos integrados para el análisis de datos (p. ej. sustracción de blanco, media/DE/%CV, curva estándar, respuesta ante la dosis, control de calidad, clasificación, análisis espectral y cinético, fórmula personalizada, etc.)
  • Informes de resultados exhaustivos con trazabilidad a ajustes y acciones de tiempo de ejecución
  • Dos ediciones disponibles: la versión de investigación (Research Edition) para las ciencias biológicas y la versión de descubrimiento de fármacos (Drug Discovery Edition), que ofrece las funciones necesarias para garantizar la conformidad con la norma 21 CFR Parte 11 de la FDA.
El lector Varioskan LUX es modular y actualizable, de modo que puede crear el sistema que mejor se adapte a sus necesidades. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
robot;
Hasta 45 °C
96 pocillos: 15 s, 384 pocillos: 45 s, 1536 pocillos: 135 s
Placas de 6 a 1536 pocillos, absorbancia: Placas de 6 a 384 pocillos
Arriba
Orbital
< 2,2 segundos/pocillo, de 400 a 500 nm, 1 flash, pasos de 2 nm
0,003 Abs o ±2 %, entre 200 y 399 nm (de 0 a 2 Abs)
0,003 Abs o ±1 %, entre 400 y 1000 nm (de 0 a 3 Abs)
58 cm
Intensidad de fluorescencia: lectura superior > 6 décadas
Fluorescencia resuelta en el tiempo: > 6 décadas
Luminiscencia: > 7 décadas
51 cm
Punto final, cinética, espectros, multipunto, espectros cinéticos
SD < 0,001 Abs o CV < 0,5 %, a 450 nm (de 0 a 3 Abs)
Inglés, francés, alemán, español, portugués, italiano, japonés, chino y ruso
130 lb
21 pulg.
Tubo fotomultiplicador (PMT)
Lámpara flash de xenón, LED
Absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo, AlphaScreen
Varioskan™
De 0 a 6 abs
Software SkanIt
Monocromadores dobles, monocromadores de excitación doble, monocromadores de emisión doble, filtros
23 pulg.
Jeringa de 1 ml: De 2 a 5000 μl
Jeringa de 5 ml: De 5 to 25000 μl
20 pulg.
Placa de 96 pocillos: ±2 % (de 0 a 4 Abs a 450 nm)
Placa de 384 pocillos: ±2 % (de 0 a 3 Abs a 450 nm)
2
Intensidad de fluorescencia (lectura superior): < 0,4 fmol de fluoresceína/pocillo (placa negra de 384 pocillos)
Fluorescencia resuelta en el tiempo: < 1 amol/pocillo (placa de 384 pocillos de bajo volumen de color blanco)
Luminiscencia: < 7 amol de ATP/pocillo (placa de 384 pocillos de color blanco)
AlphaScreen: < 100 amol de fosfotirosina/pocillo (placa de 384 pocillos)
Absorbancia: De 200 a 1000 nm
Intensidad de fluorescencia: Excitación: de 200 a 1000 nm, emisión: de 270 a 840 nm
Fluorescencia resuelta en el tiempo: excitación de 334 nm, emisión entre 400 y 700 nm
Luminiscencia: de 360 a 670 nm
AlphaScreen: excitación de 680 nm, emisión entre 400 y 660 nm
59 kg
53 cm