Learn More
HUBER Variostat™ Bath
Variostat™ Bath insulated stainless steel tanks are the ideal choice to incubate samples and keep them at a constant temperature.
1155.00€ - 1255.00€
Especificaciones
Altura (métrico) | 205 mm |
---|---|
Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz |
Tensión | 230 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10276423
|
HUBER
6053 |
11 L |
1255.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10013764
|
HUBER
6052 |
5,5 L |
1155.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Insulated, stainless steel tanks
- Drain port
- Bath cover sold separately
Especificaciones
205 mm | |
230 V, 50 Hz | |
230 V | |
50 Hz |