Learn More
Eppendorf™ Varispenser™ 2, Bottle-Top Dispenser
Varispenser™ 2, Bottle-Top Dispenser is ideal for dispensing aliquots of liquid from large supply bottles.
Marca: Eppendorf™ 4966000010
325.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Varispenser™ 2 es ideal para dispensar alícuotas de líquido de grandes frascos de suministro.
- Rosca GL 45 estándar en todos los tamaños para los frascos con roscas más comunes
- Las bolas de la válvula de seguridad en la válvula de descarga evitan fugas cuando el tubo de descarga no está montado
- Tapón de ventilación de aire atornillable para facilitar el montaje del tubo de secado o microfiltro
- Carcasa de dispensador ovalada para facilitar el transporte
- La junta de PFA del pistón deslizante evita el agarrotamiento
- Hay un portaobjetos de fijación dentro de la cadena dentada interior para garantizar un ajuste del volumen rápido y preciso
- Alta resistencia química de todos los componentes de dispensación
- Tubos de aspiración telescópicos para un ajuste variable de la altura del frasco
- Totalmente esterilizable en autoclave sin desmontaje previo
- Opción de ajuste del usuario
Especificaciones
Dispensador analógico para la parte superior de un frasco con adaptadores | |
1 | |
0,2 a 2 ml | |
Adaptadores GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40 y tubo de admisión telescópico (de 125 a 240 mm) |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
Eppendorf™ Varispenser™ 2, Bottle-Top Dispenser > Volumen (métrico): 0,2 a 2 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido