Learn More
Eppendorf™ Varispenser™ 2, Bottle-Top Dispenser
Varispenser™ 2, Bottle-Top Dispenser is ideal for dispensing aliquots of liquid from large supply bottles.
Marca: Eppendorf™ 4966000037
324.99 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Varispenser™ 2 es ideal para dispensar alícuotas de líquido de grandes frascos de suministro.
- Rosca GL 45 estándar en todos los tamaños para los frascos con roscas más comunes
- Las bolas de la válvula de seguridad en la válvula de descarga evitan fugas cuando el tubo de descarga no está montado
- Tapón de ventilación de aire atornillable para facilitar el montaje del tubo de secado o microfiltro
- Carcasa de dispensador ovalada para facilitar el transporte
- La junta de PFA del pistón deslizante evita el agarrotamiento
- Hay un portaobjetos de fijación dentro de la cadena dentada interior para garantizar un ajuste del volumen rápido y preciso
- Alta resistencia química de todos los componentes de dispensación
- Tubos de aspiración telescópicos para un ajuste variable de la altura del frasco
- Totalmente esterilizable en autoclave sin desmontaje previo
- Opción de ajuste del usuario
Especificaciones
Dispensador analógico para la parte superior de un frasco con adaptadores | |
1 | |
De 1 a 10 ml | |
Adaptadores GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40 y tubo de admisión telescópico (de 125 a 240 mm) |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30